5.34329
H2S Fluorescent Probe, P3
Szinonimák:
H2S Fluorescent Probe, P3, ( E)-2-(3-(6-(2-Hydroxyethylamino)naphthalen-2-yl)-3-oxoprop-1-enyl)-3,5-dimethoxybenzaldehyde, Hydrogen Sulfide Fluorescent Probe, P3, Probe P3, (E)-2-(3-(6-(2-Hydroxyethylamino)naphthalen-2-yl)-3-oxoprop-1-enyl)-3,5-dimethoxybenzaldehyde, Hydrogen Sulfide Fluorescent Probe, P3, Probe P3
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
orange
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
fluoreszcencia
λex 375 nm
λem 505 nm
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Biokémiai/fiziológiai hatások
hydrogen sulfide
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 3