Fontos dokumentumok
797316
1-{4-[1,2-Diphenyl-2-(p-tolyl)vinyl]phenyl}-1H-pyrrole-2,5-dione
Szinonimák:
TPE-Thiol
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
98%
Minőségi szint
Forma
solid
SMILES string
CC(C=C1)=CC=C1/C(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)/C4=CC=C(N5C(C=CC5=O)=O)C=C4
InChI
1S/C31H23NO2/c1-22-12-14-25(15-13-22)30(23-8-4-2-5-9-23)31(24-10-6-3-7-11-24)26-16-18-27(19-17-26)32-28(33)20-21-29(32)34/h2-21H,1H3/b31-30+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CIMVFJJQFXGASK-NVQSTNCTSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
AIE Luminogens - Family of new materials with multifaceted functionalities. Find some representative applications of the AIEgens
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.