Fontos dokumentumok
T26204
1,1,2,2-Tetraphenylethylene
98%
Szinonimák:
α,β-Diphenylstilbene, 1,1,2,2-Tetraphenylethene, 1,1′,1′′,1′′′-(1,2-Ethenediylidene)tetrakis[benzene], 1,2,2-Triphenylethenylbenzene, Tetraphenylethene
Teszt
98%
bp
420 °C (lit.)
mp
222-224 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc(cc1)\C(c2ccccc2)=C(\c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H20/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22)26(23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JLZUZNKTTIRERF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
AIE Luminogens - Family of new materials with multifaceted functionalities. Find some representative applications of the AIEgens