Merck
SIK7509-10
Sigma-Aldrich
11-(2-Bromoisobutyrate)-undecyl-1-phosphonic acid
≥95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H30BrO5P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
401.27
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.23
Teszt
≥95%
form
solid
eltarthatósági idő
3 years under the recommended conditions
szín
white
SMILES string
BrC(C)(C(OCCCCCCCCCCCP(O)(O)=O)=O)C
Alkalmazás
This coupling agent is used to create polymerizable surfaces: Atom transfer radical polymerization (ATRP)
Jogi információk
Product of SiKEMIA
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)