Merck
793671
Sigma-Aldrich
Ethylene-13C oxide
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13CCH4O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
45.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
Teszt
≥98% (CP)
form
gas
tartalmaz
hydroquinone as stabilizer
tömegeltolódás
M+1
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[13CH2]1CO1
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2/i1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAYPIBMASNFSPL-OUBTZVSYSA-N
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Chem. Unst. Gas A - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-4.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-20 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)