Merck
755079
Sigma-Aldrich
D-Alanine-13C3, 15N hydrochloride
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
Szinonimák:
(R)-2-Aminopropionic acid
About This Item
Lineáris képlet:
13CH313CH(15NH2)13CO2H · HCl
Molekulatömeg:
129.53
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Teszt
97% (CP)
Forma
solid
technika/technikák
bio NMR: suitable
mp
291 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[13CH3][13C@@H]([15NH2])[13C](O)=O.Cl
InChI
1S/C3H7NO2.ClH/c1-2(4)3(5)6;/h2H,4H2,1H3,(H,5,6);1H/t2-;/m1./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ILYVXUGGBVATGA-RHLFNUBUSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)