Merck
SML3699
Sigma-Aldrich
G140
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1-(6,7-Dichloro-9-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)-3,4-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-2(5H)-yl)-2-hydroxyethanone, T015T-010-1
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H16Cl2N4O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
379.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
Substrate site-targeting, non-cytotoxic, potent and selective human cyclic GMP-AMP synthase (cGAS) inhibitor against cellular STING signaling.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Development of human cGAS-specific small-molecule inhibitors for repression of dsDNA-triggered interferon expression.
Nature Communications, 10(1), 2261-2261 (2019)