Merck
791830
Sigma-Aldrich
2-Mercaptopyrazine
97% (HPLC)
Szinonimák:
Pyrazine-2-thiol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H4N2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
112.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
97% (HPLC)
Forma
solid
mp
207-213 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
SC1=NC=CN=C1
InChI
1S/C4H4N2S/c7-4-3-5-1-2-6-4/h1-3H,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HKAVADYDPYUPRD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)