Fontos dokumentumok
736015
D149 Dye
98% (HPLC)
Szinonimák:
5-[[4-[4-(2,2-Diphenylethenyl)phenyl]-1,2,3-3a,4,8b-hexahydrocyclopent[b]indol-7-yl]methylene]-2-(3-ethyl-4-oxo-2-thioxo-5-thiazolidinylidene)-4-oxo-3-thiazolidineacetic acid, Indoline dye D149, Purple Dye
Teszt
98% (HPLC)
Forma
solid
mp
284-289 °C
λmax
531 nm
SMILES string
CCN1C(=S)SC(\C1=O)=C2\SC(=C/c3ccc4N(C5CCCC5c4c3)c6ccc(cc6)\C=C(\c7ccccc7)c8ccccc8)\C(=O)N2CC(O)=O
InChI
1S/C42H35N3O4S3/c1-2-43-40(49)38(52-42(43)50)41-44(25-37(46)47)39(48)36(51-41)24-27-18-21-35-33(23-27)31-14-9-15-34(31)45(35)30-19-16-26(17-20-30)22-32(28-10-5-3-6-11-28)29-12-7-4-8-13-29/h3-8,10-13,16-24,31,34H,2,9,14-15,25H2,1H3,(H,46,47)/b36-24-,41-38+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OZFUEQNYOBIXTB-SJIUXOFISA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Jsc(mA/cm2) = 14.05
Fill factor − ff − 0.67
Efficiency − η − 6.67
Cell area: 0.25 cm2 (0.5 cm × 0.5 cm)
TiO2 Thickness: 5 μm
FTO glass: AGC Fabritec A11DU80
TiO2: screen printing (Catalysts & Chemicals IND. Co., Ltd.
PST−18NR/400C (4/1 mixture paste)
Electrolyte; 0.1 M LiI; 0.05 M I2; 0.6 M Dimethylpropylimidazolium
Iodide; 0.05 M t-Butylpyridine in 3-Methoxypropionitrile
Light source: AM1.5 1sun
Counter Electrode: Pt/Cr spatter glass
Dye adsorption: 30 °C/ in 3 hr. (t-BuOH/acetonitrile soln.)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.
A festékérzékenyített napelemek (DSC) a harmadik generációs napelemek, amelyek a magas hatásfok és az alacsony előállítási költségek ígéretét ötvözik.
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm