Fontos dokumentumok
745618
D205 Dye
95% (HPLC)
Szinonimák:
5-[[4-[4-(2,2-Diphenylethenyl)phenyl]-1,2,3,3a,4,8b-hexahydrocyclopent[b]indol-7-yl]methylene]-2-(3-octyl-4-oxo-2-thioxo-5-thiazolidinylidene)-4-oxo-3-thiazolidineacetic acid, Indoline dye D205, Purple dye
Teszt
95% (HPLC)
Forma
powder
mp
247-252 °C
λmax
531, 392 nm
SMILES string
S=C(N(CCCCCCCC)C/1=O)SC1=C(S/C2=C\C(C=C3)=CC4=C3N(C5=CC=C(C=C(C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7)C=C5)C8C4CCC8)/N(CC(O)=O)C2=O
InChI
1S/C48H47N3O4S3/c1-2-3-4-5-6-13-27-49-46(55)44(58-48(49)56)47-50(31-43(52)53)45(54)42(57-47)30-33-23-26-41-39(29-33)37-19-14-20-40(37)51(41)36-24-21-32(22-25-36)28-38(34-15-9-7-10-16-34)35-17-11-8-12-18-35/h7-12,15-18,21-26,28-30,37,40H,2-6,13-14,19-20,27,31H2,1H3,(H,52,53)/b42-30-,47-44+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WZGXSNHXTGGEGJ-PHBNZWDISA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Efficiency of DSSC device - ? > 9.5%
Cell area: 0.25 cm2 (0.5 cm × 0.5 cm)
TiO2 Thickness: 5 μm
TiO2: screen printing
Electrolyte: 0.1 M LiI; 0.05 M I2; 0.6 M Dimethylpropylimidazolium
Iodide; 0.05 M t-Butylpyridine in 3-Methoxypropionitrile
Light source: AM1.5
Counter Electrode: Pt/Cr spatter glass
Dye adsorption: 30 °C/ in 3 hr. (t-BuOH/acetonitrile soln.)
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.
A festékérzékenyített napelemek (DSC) a harmadik generációs napelemek, amelyek a magas hatásfok és az alacsony előállítási költségek ígéretét ötvözik.
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm