Merck
774421
Sigma-Aldrich
5-(Ethoxymethyl)furan-2-carboxaldehyde
97%
Szinonimák:
2-Formyl-5-ethoxymethylfuran, 5-(Ethoxymethyl)-2-furaldehyde, 5-Ethoxymethylfurfural
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H10O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
154.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.511
bp
267-274 °C/760 mmHg
sűrűség
1.099 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
aldehyde
ether
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOCc1ccc(C=O)o1
InChI
1S/C8H10O3/c1-2-10-6-8-4-3-7(5-9)11-8/h3-5H,2,6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CCDRPZFMDMKZSZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)