Merck
924431
Sigma-Aldrich
5-Formyl-2-furoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H4O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
140.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.22
funkcionális csoport
aldehyde
carboxylic acid
Minőségi szint
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[o]1c(ccc1C=O)C(=O)O
InChI
1S/C6H4O4/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3H,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SHNRXUWGUKDPMA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)