Merck
773476
Sigma-Aldrich
p-Toluene-d7-sulfonic acid monohydrate
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7D7HO3S · H2O
Molekulatömeg:
197.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
98% (CP)
Forma
solid
tömegeltolódás
M+7
SMILES string
[2H]C1=C([2H])C(C([2H])([2H])[2H])=C([2H])C([2H])=C1S(=O)(O)=O.O
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2/i1D3,2D,3D,4D,5D;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KJIFKLIQANRMOU-ANHTTWOXSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)