Merck
772941
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(oleate-1,2,3,7,8-13C5)
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
Szinonimák:
13C labeled glycerol trioleate, 13C labeled glyceryl trioleate, 13C labeled triolein, Glycerol tri(olein-1,2,3,7,8-13C5), Oleic acid triglyceride-(oleate-1,2,3,7,8-13C5), Oleic triglyceride-(oleate-1,2,3,7,8-13C5), Triolein-1,2,3,7,8-13C5
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C15C42H104O6
Molekulatömeg:
900.32
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
Teszt
≥97% (CP)
Forma
liquid
bp
235-240 °C (lit.)
sűrűség
0.925 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+15
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=[13C]([13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]/C=C\CCCCCCCC)OC(CO[13C]([13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[13C]([13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/i31+1,32+1,33+1,34+1,35+1,36+1,46+1,47+1,48+1,49+1,50+1,51+1,55+1,56+1,57+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PHYFQTYBJUILEZ-LKQWDFLESA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Lobbanási pont (F)
626.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
330.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)