Merck
741086
Sigma-Aldrich
Glyceryl 1-oleate-13C18-2,3-dioleate
99 atom % 13C, 97% (CP)
Szinonimák:
Triolein-(1-oleate-13C18)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C18C39H104O6
Molekulatömeg:
903.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
97% (CP)
form
liquid
bp
235-240 °C/18 mmHg (lit.)
sűrűség
0.93 g/mL (lit.)
tömegeltolódás
M+18
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(CO[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3])OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/i1+1,4+1,7+1,10+1,13+1,16+1,19+1,22+1,25+1,28+1,31+1,34+1,37+1,40+1,43+1,46+1,49+1,55+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PHYFQTYBJUILEZ-UMEQFEBFSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Lobbanási pont (F)
626.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
330.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)