Merck
460036
5-Norbornene-2-endo,3-exo-dicarboxylic acid
97%
Szinonimák:
NDC
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H10O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
182.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
185-189 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1[C@@H]2C[C@@H](C=C2)[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H10O4/c10-8(11)6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(12)13/h1-2,4-7H,3H2,(H,10,11)(H,12,13)/t4-,5+,6-,7-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NIDNOXCRFUCAKQ-XZBKPIIZSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Omer Raheem et al.
Journal of translational medicine, 9, 185-185 (2011-11-01)
Prostate cancer metastasizes to bone in the majority of patients with advanced disease leading to painfully debilitating fractures, spinal compression and rapid decline. In addition, prostate cancer bone metastases often become resistant to standard therapies including androgen deprivation, radiation and
Sofia R Gameiro et al.
Oncotarget, 5(2), 403-416 (2014-02-01)
Radiation therapy (RT) is used for local tumor control through direct killing of tumor cells. Radiation-induced cell death can trigger tumor antigen-specific immune responses, but these are often noncurative. Radiation has been demonstrated to induce immunogenic modulation (IM) in various
Christiana J Johnson et al.
Molecular vision, 14, 2211-2226 (2008-12-06)
Our goal was to improve and standardize the procedure for subretinal injection of mouse eyes. Also, we wished to optimize conditions for electroporation of retinal pigment epithelium (RPE) cells in the mouse eye with naked plasmids. Mouse eyes were injected
Xuerong Wen et al.
Neurology, 84(9), 944-950 (2015-02-06)
The study aims were to investigate secular trends in antiepileptic drug (AED) use in women during pregnancy, and to compare the use of first- and second-generation AEDs. Study participants consisted of female Florida Medicaid beneficiaries, older than 15 years, and
Rachel D Melamed et al.
Nature communications, 9(1), 4022-4022 (2018-10-12)
Health in the United States is markedly heterogeneous, with large disparities in disease incidence, treatment choices and health spending. Drug prescription is one major component of health care-reflecting the accuracy of diagnosis, the adherence to evidence-based guidelines, susceptibility to drug