Fontos dokumentumok
524670
Luperox® DHD-9, 2-Butanone peroxide solution
~32 wt. % in phthalate-free plasticizer mixture
Szinonimák:
2-Butanone peroxide solution, Methyl ethyl ketone peroxide solution
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
koncentráció
~32 wt. % in phthalate-free plasticizer mixture
törésmutató
n20/D 1.437
sűrűség
0.99 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCC(C)(OO)OOC(C)(CC)OO
InChI
1S/C8H18O6/c1-5-7(3,11-9)13-14-8(4,6-2)12-10/h9-10H,5-6H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WFUGQJXVXHBTEM-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Org. Perox. D - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
165.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
74 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?