Fontos dokumentumok
767506
Titanium
sputtering target, diam. × thickness 2.00 in. × 0.25 in., 99.995% trace metals basis
Teszt
99.995% trace metals basis
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
860 °F
reakcióalkalmasság
core: titanium
ellenállás
42.0 μΩ-cm, 20°C
átmérő × vastagság
2.00 in. × 0.25 in.
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
sűrűség
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ti]
InChI
1S/Ti
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Nanocomposite Coatings with Tunable Properties Prepared by Atomic Layer Deposition
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.