Merck
766445
Sigma-Aldrich
(Acetonitrile)[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]gold(I) tetrafluoroborate
Szinonimák:
IPr Au(MeCN)BF4
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C29H39AuBF4N3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
713.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: gold
reagent type: catalyst
szennyeződések
(May contain up to 15% of the chloride salt 696277.)
mp
162-167 °C (decomposition)
SMILES string
CC#N.F[B-](F)(F)F.CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2C=CN(C2=[Au+])c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H36N2.C2H3N.Au.BF4/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;1-2-3;;2-1(3,4)5/h9-16,18-21H,1-8H3;1H3;;/q;;+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YZYFYLAQORXITI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Useful in the synthesis of pyrroles by amino-Claisen rearrangement
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)