Fontos dokumentumok
697575
(Acetonitrile)[(2-biphenyl)di-tert-butylphosphine]gold(I) hexafluoroantimonate
Szinonimák:
JohnPhos Au(MeCN)SbF6
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: gold
reagent type: catalyst
mp
198-203 °C (D)
SMILES string
[Au+].CC#N.F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.CC(C)(C)P(c1ccccc1-c2ccccc2)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H27P.C2H3N.Au.6FH.Sb/c1-19(2,3)21(20(4,5)6)18-15-11-10-14-17(18)16-12-8-7-9-13-16;1-2-3;;;;;;;;/h7-15H,1-6H3;1H3;;6*1H;/q;;+1;;;;;;;+5/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ADQOZROJMVWPRI-UHFFFAOYSA-H
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.
Related Content
The research of the Echavarren group centers on the development of new reactions based on the use of electrophilic complexes of Au(I), Pt(II), and other transition metals as catalysts and their applications in organic synthesis of complex, biologically active molecules. The Echavarren group is also examining new strategies for the synthesis of polyarenes of interest in material science. In particular, they are interested in the ready construction of C-60 skeletons using reactions catalyzed by Pd(0) and other transition metals.