Fontos dokumentumok
745022
9-Methyl-9H-fluorene-9-carbonyl chloride
≥99.0% (GC)
Szinonimák:
COgen, 9-Methylfluorene-9-carbonyl chloride
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
funkcionális csoport
acyl chloride
SMILES string
CC1(C(Cl)=O)c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C15H11ClO/c1-15(14(16)17)12-8-4-2-6-10(12)11-7-3-5-9-13(11)15/h2-9H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZQYOOHGEBHBNTP-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
For more information please visit: Technology Spotlight, Professor Skrystrup PPP
Use with the COware Platform
Kapcsolódás
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Studies in the field of carbonylation chemistry led to the discovery of a novel carbon monoxide (CO) delivery system.
What is COgen? What is COware? What is the SyTracks COgenerator system? And more questions answered.
Related Content
The Skrydstrup group has developed reagents and glassware for carrying out transition metal catalyzed carbonylations in a simple and safe manner.