Fontos dokumentumok
139564
1,2,7,8-Diepoxyoctane
97%
Szinonimák:
1,7-Octadiene bisoxide, 1,7-Octadiene diepoxide, 2,2′-(1,4-Butanediyl)bis[oxirane]
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.445 (lit.)
bp
240 °C (lit.)
sűrűség
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C(CCC1CO1)CC2CO2
InChI
1S/C8H14O2/c1(3-7-5-9-7)2-4-8-6-10-8/h7-8H,1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFKLPJRVSHJZPL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Removal of GenX by APTES functionalized diepoxyoctane cross-linked chitosan beads: Cross-linked and aminated chitosan beads were synthesized using 1,2:7,8-diepoxyoctane and 3-aminopropyl triethoxysilane. These beads were studied for their efficiency in removing GenX, a problematic environmental pollutant, demonstrating a potential application in water treatment technologies (M Vakili, F Gholami, HM Zwain, W Wang… - Journal of …, 2023 - Elsevier).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
208.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
98 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?