Merck
659339
Sigma-Aldrich
3-Iodo-4-methoxybenzyl alcohol
97%
About This Item
Lineáris képlet:
H3COC6H3(I)CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
264.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
81-85 °C
funkcionális csoport
hydroxyl
iodo
SMILES string
COc1ccc(CO)cc1I
InChI
1S/C8H9IO2/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-4,10H,5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KZPCWHSKIBZFFS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)