Merck
526339
Sigma-Aldrich
3-(Benzyloxy)phenylboronic acid
≥95%
Szinonimák:
3-Benzyloxybenzeneboronic acid, 3-Phenylmethyloxyphenylboronic acid
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH2OC6H4B(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
228.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
mp
125-130 °C (lit.)
funkcionális csoport
phenyl
SMILES string
OB(O)c1cccc(OCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H13BO3/c15-14(16)12-7-4-8-13(9-12)17-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9,15-16H,10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WIJNYNBSPQMJGO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Contains varying amounts of anhydride.
Alkalmazás
Reactant for:
  • Microwave Suzuki-Miyaura coupling
  • Preparation of palladium-based fluoride-derived electrophilic fluorination reagent for PET imaging agents
  • Synthesis of substituted isoindolines via palladium-catalyzed cascade reaction
  • Ruthenium-catalyzed hydrogenation
  • Suzuki coupling reactions
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)