Merck
759937
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)indole
97%
Szinonimák:
2-(Trifluoromethyl)-1H-indole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H6F3N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
185.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
106-110 °C
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1cc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H6F3N/c10-9(11,12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)13-8/h1-5,13H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QFHVHZJGQWMBTE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)