Merck
528943
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-methoxyphenol
97%
About This Item
Lineáris képlet:
FC6H3(OCH3)OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.517 (lit.)
bp
195 °C (lit.)
sűrűség
1.247 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
COc1cc(F)ccc1O
InChI
1S/C7H7FO2/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OULGLTLTWBZBLO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-Fluoro-2-methoxyphenol is a fluorinated methoxy-substituted catechol analog.
Alkalmazás
4-Fluoro-2-methoxyphenol may be used in the synthesis of:
  • 4-halo-masked o-benzoquinones (MOBs)
  • fluorinated masked o-benzoquinone
  • poly(4-fluoro-2-methoxyphenol)
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
214.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
101.6 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A fluorinated masked o-benzoquinone.
Patrick TB, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 125(12), 1965-1966 (2007)
Novel photoconductive polyfluorophenol synthesized by an enzyme.
Zaragoza-Gasca P, et al.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 72(1), 25-27 (2011)
Ana Carolina de Almeida et al.
European journal of pharmacology, 660(2-3), 445-453 (2011-04-19)
Apocynin, a methoxy-substituted catechol (4-hydroxy-3-methoxyacetophenone), originally extracted from the roots of Picrorhiza kurroa, has been extensively used as a non-toxic inhibitor of the multienzymatic complex NADPH oxidase. We discovered that the analogous methoxy-substituted catechol, 4-Fluoro-2-methoxyphenol (F-apocynin), in which the acetyl
P K Chakraborty et al.
International journal of radiation applications and instrumentation. Part A, Applied radiation and isotopes, 42(7), 673-681 (1991-01-01)
The synthesis of 4-[18F]fluoroguaiacol (4-[18F]fluoro-2-methoxyphenol) has been achieved in no-carrier-added form starting from 2-methoxy-4-nitrobenzaldehyde, using nucleophilic aromatic substitution by [18F]fluoride followed by Baeyer-Villiger oxidation of the benzaldehyde to the phenol. Demethylation with boron tribromide gave 4-[18F]fluorocatechol (1,2-dihydroxy-4-[18F]fluorobenzene) with an overall
Diels-Alder reactions of halogenated masked o-benzoquinones: synthesis of halogen-substituted bicyclo [2.2. 2] octenones.
Tetrahedron Letters, 50(7), 773-775 (2009)