Merck
901982
Sigma-Aldrich
Alkyne Agarose
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41105317
NACRES:
NA.22
form
slurry
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
törésmutató
n/D 1.343
sűrűség
0.970 g/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Alkyne agarose is a 6% cross-linked agarose resin that is activated with terminal alkyne functional groups for covalent capturing of azide-tagged biomolecules. This product is adequate to work in batch or column purifications (Low Pressure).
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)