Merck
763233
Sigma-Aldrich
[2-(Dicyclohexylphosphino)-3,6-dimethoxy-2′,4′,6′-triisopropyl-1,1′-biphenyl]gold(I) bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
Szinonimák:
BrettPhos AuNTf2
Méret kiválasztása
250 MG
67 700,00 Ft
1 G
214 000,00 Ft
67 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
250 MG
67 700,00 Ft
1 G
214 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C37H53AuF6NO6PS2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1013.88
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
67 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Forma
solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: gold
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
192-209 °C (decomposition)
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Au])S(=O)(=O)C(F)(F)F.COc1ccc(OC)c(c1P(C2CCCCC2)C3CCCCC3)-c4c(cc(cc4C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C35H53O2P.C2F6NO4S2.Au/c1-23(2)26-21-29(24(3)4)33(30(22-26)25(5)6)34-31(36-7)19-20-32(37-8)35(34)38(27-15-11-9-12-16-27)28-17-13-10-14-18-28;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/h19-25,27-28H,9-18H2,1-8H3;;/q;-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SMTGSBLIUQSWAP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Bulky gold pi-acid catalyst used in oxidative cyclization reactions.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Youliang Wang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(30), 7795-7799 (2013-06-22)
Golden aryne? Gold aryne complexes are inferred as transition states in dual gold-catalyzed cyclizations of cis-enediynes (see scheme; DCE = 1,2-dichloroethane). They are better described as ortho-aurophenyl cations, which react with weak nucleophiles and undergo facile intramolecular insertions into C(sp(3))-H
Related Content
The major research thrust in Professor Liming Zhang’s group is homogeneous gold catalysis ranging from discovery of novel reactivities, design of new ligands, development of versatile synthetic methods and application in natural product synthesis.