Merck
792357
Sigma-Aldrich
MorDalphos Pd G3
Szinonimák:
(2-(Di-1-adamantylphosphino)morpholinobenzene)[2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II) methanesulfonate, Mesyl(2-(di-1-adamantylphosphino)morpholinobenzene)[2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II),, MorDalphos-G3-palladacycle
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C43H55N2O4PPdS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
833.37
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
Minőségi szint
Jellemzők
generation 3
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
245-250 °C
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
NC1=C(C=CC=C1)C2=C([Pd]OS(=O)(C)=O)C=CC=C2.P([C@]34C[C@@H](C[C@@H](C4)C5)C[C@@H]5C3)([C@@]6(C[C@@H](C7)C8)C[C@H]7C[C@H]8C6)C9=CC=CC=C9N%10CCOCC%10
InChI
1S/C30H42NOP.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-2-4-28(27(3-1)31-5-7-32-8-6-31)33(29-15-21-9-22(16-29)11-23(10-21)17-29)30-18-24-12-25(19-30)14-26(13-24)20-30;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h1-4,21-26H,5-20H2;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XDLJAOATDSJDKP-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
MorDalphos Pd G3 is a third generation (G3) Buchwald precatalyst. It is air, moisture and thermally-stable and is highly soluble in a wide range of common organic solvents. It has long life in solutions. MorDalphos Pd G3 is an excellent reagent for palladium catalyzed cross-coupling reactions. Some of its unique features include lower catalyst loadings, shorter reaction time, efficient formation of the active catalytic species and accurate control of ligand: palladium ratio.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
All of the preformed catalysts used in the kit are air and moisture stable complexes in their commercially available form. Once activated by base under the reaction conditions they become sensitive to air. To best enable scale-up success, the use of standard Schlenk technique is recommended.
All contents in the foil bag are weighed, plated, packed, and sealed in a glove box under nitrogen.
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.
A G3 és G4 Buchwald palládium prekatalizátorok a legújabb levegő-, nedvesség- és hőstabil keresztkapcsoló komplexek, amelyeket sokoldalúságuk és nagy reaktivitásuk miatt kötésképzésre használnak.