Merck
762121
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzocyclobutene
96%
Szinonimák:
3-Bromobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene, 4-Bromo-1,2-dihydrobenzocyclobutene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H7Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
183.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.589
sűrűség
1.470 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
bromo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Brc1ccc2CCc2c1
InChI
1S/C8H7Br/c9-8-4-3-6-1-2-7(6)5-8/h3-5H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GMHHTGYHERDNLO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
212.0 °F
Lobbanási pont (C)
100 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)