Merck
733377
Sigma-Aldrich
4-Vinylbenzocyclobutene
97%
Szinonimák:
3-Ethenyl(bicyclo[4.2.0]-octa-1,3,5-triene), VBCB
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.578
sűrűség
0.962 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C=Cc1ccc2CCc2c1
InChI
1S/C10H10/c1-2-8-3-4-9-5-6-10(9)7-8/h2-4,7H,1,5-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DTGDMPJDZKDHEP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
169.0 °F
Lobbanási pont (C)
76.1 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)