Merck
730831
Sigma-Aldrich
4-Pyrimidinecarboxylic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H4N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
124.10
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
Minőségi szint
mp
210-215 °C
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccncn1
InChI
1S/C5H4N2O2/c8-5(9)4-1-2-6-3-7-4/h1-3H,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YPOXGDJGKBXRFP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Te Wang et al.
Folia microbiologica, 65(5), 909-916 (2020-06-03)
A systematic study on the lack of dissimilatory nitrate reductase (NAR) properties in Halomonas strains had been reported so far. The effects of different factors on Halomonas sp. B01 NAR activity were investigated. The salt tolerance of NAR was characterized.