Fontos dokumentumok
534498
4-Piperidinopiperidine
97%
Szinonimák:
1,4′-Bipiperidine
Teszt
97%
mp
64-66 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C1CCN(CC1)C2CCNCC2
InChI
1S/C10H20N2/c1-2-8-12(9-3-1)10-4-6-11-7-5-10/h10-11H,1-9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QDVBKXJMLILLLB-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Grin2a(24409)
Related Categories
Alkalmazás
Arylthiadiazole H3 antagonists
Water-soluble N-mustards as anticancer agents
Antitubercular drugs
Vasopressin1b receptor antagonists
MDR modulators
Selective Norepinephrine transporter inhibitors
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?