Merck
656771
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid-15N,2,3,3,4,4-d5
97 atom % D, 98 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
HO2CCD2CD2CD(NH2)CO2H
Molekulatömeg:
153.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % 15N
97 atom % D
Teszt
95% (CP)
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]25/D +31.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
205 °C (dec.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[15NH2][C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i6+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHUUTDBJXJRKMK-OGWWSMAPSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)