808628
Gold nanoparticles
5 nm diameter, biotin terminated, PEG 5000 coated, OD 50, dispersion in H2O
Szinonimák:
Biotin Gold
About This Item
Javasolt termékek
material
PEG 5000
Minőségi szint
Forma
dispersion in H2O
nanoparticles
kiszerelés
pkg of 0.5 mL
OD
50
külső felület
6.18 m2/g
átmérő
5 nm
pH
5-7
sűrűség
1.00 g/cm3
λmax
513-517 nm
funkcionális csoport
biotin
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/Au
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.