Fontos dokumentumok
465151
Bis(2-hydroxyethyl) terephthalate
Szinonimák:
Bis(β-hydroxyethyl) terephthalate, Bis(2-hydroxyethyl) terephthalate, Bis(ethylene glycol) terephthalate, Bis(hydroxyethyl) terephthalate, Terephthalic acid diethylene glycol ester
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
mp
106-109 °C (lit.)
SMILES string
OCCOC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCCO
InChI
1S/C12H14O6/c13-5-7-17-11(15)9-1-2-10(4-3-9)12(16)18-8-6-14/h1-4,13-14H,5-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QPKOBORKPHRBPS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?