Merck
382140
Sigma-Aldrich
Diethyl 2,5-dihydroxyterephthalate
97%
Szinonimák:
2,5-Dihydroxyterephthalic acid diethyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
(HO)2C6H2(CO2CH2CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
254.24
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
135-137 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)c1cc(O)c(cc1O)C(=O)OCC
InChI
1S/C12H14O6/c1-3-17-11(15)7-5-10(14)8(6-9(7)13)12(16)18-4-2/h5-6,13-14H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UQOUOXLHXPHDHF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Gerard Boix et al.
ACS applied materials & interfaces, 12(9), 10554-10562 (2020-02-07)
Pollution of water with heavy metals is a global environmental problem whose impact is especially severe in developing countries. Among water-purification methods, adsorption of heavy metals has proven to be simple, versatile, and cost-effective. However, there is still a need
Harley D Betts et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(19) (2020-10-07)
Silver(I)-based coordination polymers or metal-organic frameworks (MOFs) display useful antibacterial properties, whereby distinct materials with different bonding can afford control over the release of silver(I) ions. Such silver(I) materials are comprised of discrete secondary building units (SBUs), and typically formed