Merck
205370
Sigma-Aldrich
Dimethyl aminoterephthalate
97%
About This Item
Lineáris képlet:
H2NC6H3(CO2CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
209.20
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
127-130 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
COC(=O)c1ccc(c(N)c1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H11NO4/c1-14-9(12)6-3-4-7(8(11)5-6)10(13)15-2/h3-5H,11H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DSSKDXUDARIMTR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The tricarbonylchromium complex of dimethyl aminoterephthalate was prepared and studied.
Piktogramok
Environment
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mahaffy CA.
Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem. , 14(6), 895-903 (1984)