Merck
750883
Sigma-Aldrich
1-(2-Bromoethyl)-1H-pyrrole
97%
Szinonimák:
1-(2-Bromoethyl)pyrrole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H8BrN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
174.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.548
sűrűség
1.434 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
bromo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
BrCCn1cccc1
InChI
1S/C6H8BrN/c7-3-6-8-4-1-2-5-8/h1-2,4-5H,3,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QBAVHEZVBGASER-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
203.9 °F
Lobbanási pont (C)
95.5 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)