Merck
692069
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-(bromomethyl)thiophene
96%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H4Br2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
255.96
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma:
liquid
Teszt:
96%
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.638
sűrűség
1.967 g/mL at 25 °C
SMILES string
BrCc1ccsc1Br
InChI
1S/C5H4Br2S/c6-3-4-1-2-8-5(4)7/h1-2H,3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZPWPMAAPQZXPDD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)