Fontos dokumentumok
591777
4-(4-Bromophenyl)morpholine
97%
Szinonimák:
N-(4-Bromophenyl)morpholine
Összes fotó(1)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H12BrNO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
242.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
114-118 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
ether
SMILES string
Brc1ccc(cc1)N2CCOCC2
InChI
1S/C10H12BrNO/c11-9-1-3-10(4-2-9)12-5-7-13-8-6-12/h1-4H,5-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UJTKZWNRUPTHSB-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?