Merck
140392
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
95%
Szinonimák:
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzaldehyde
About This Item
Lineáris képlet:
HOC6H2(CH3)2CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.17
Beilstein:
1908717
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
mp
112-114 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1cc(C)c(O)c(C)c1
InChI
1S/C9H10O2/c1-6-3-8(5-10)4-7(2)9(6)11/h3-5,11H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UYGBSRJODQHNLQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehydewas used as reagent during the phase transfer catalyzed polymerization of 4-hydroxy-3,5-dimethylbenzyl alcohol. It was used as starting reagent during the synthesis of 2,4,6-trimethylphenol.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
P R Ortiz de Montellano et al.
The Journal of biological chemistry, 262(24), 11641-11646 (1987-08-25)
Chloroperoxidase and H2O2 oxidize styrene to styrene oxide and phenylacetaldehyde but not benzaldehyde. The epoxide oxygen is shown by studies with H2(18)O2 to derive quantitatively from the peroxide. The epoxidation of trans-[1-2H]styrene by chloroperoxidase proceeds without detectable loss of stereochemistry
D J Abraham et al.
Biochemistry, 34(46), 15006-15020 (1995-11-21)
Monoaldehyde allosteric effectors of hemoglobin were designed, using molecular modeling software (GRID), to form a Schiff base adduct with the Val 1 alpha N-terminal nitrogens and interact via a salt bridge with Arg 141 alpha of the opposite subunit. The
A facile synthesis of 4-alkoxymethylphenols by a copper (II)-acetoxime catalyst/O2 system.
Shimizu M, et al.
Tetrahedron Letters, 32(18), 2053-2056 (1991)
Phase transfer catalyzed polymerization of 4-hydroxy-3, 5-dimethylbenzyl alcohol and copolymerization of 4-bromo-2, 6-dimethylphenol with 4-hydroxy-3, 5-dimethylbenzyl alcohol.
Wang JH and Percec V.
Polym. Bull., 25(1), 25-32 (1991)