Merck
750050
Sigma-Aldrich
N-(4-Formylphenyl)carbazole
97%
Szinonimák:
4-(9H-Carbazol-9-yl)benzaldehyde
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H13NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
271.31
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
155-160 °C
SMILES string
O=Cc1ccc(cc1)-n2c3ccccc3c4ccccc24
InChI
1S/C19H13NO/c21-13-14-9-11-15(12-10-14)20-18-7-3-1-5-16(18)17-6-2-4-8-19(17)20/h1-13H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RPHLDCKUUAGNAC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.