Merck
151483
Sigma-Aldrich
9-Ethyl-3-carbazolecarboxaldehyde
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H13NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
223.27
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
mp
85-87 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc2n(CC)c3ccccc3c2c1
InChI
1S/C15H13NO/c1-2-16-14-6-4-3-5-12(14)13-9-11(10-17)7-8-15(13)16/h3-10H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QGJXVBICNCIWEL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
9-Ethyl-3-carbazolecarboxaldehyde was used in the synthesis of poly(vinyl acetal)s (PVAcs).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Agata Głuszyńska et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(5) (2019-03-13)
Microwave formylation of carbazole derivatives was investigated and 3-monoaldehydes were obtained in high yield. A potential DNA-binding ligand, 3-[(3-ethyl)-2-vinylbenzothiazolium]-9-N-ethyl carbazole iodide, was synthesized and characterized including spectral properties (UV-Vis absorption and fluorescence spectra). The binding selectivity and affinity of three
Ramasamy Raj Kumar et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 165, 310-327 (2016-11-14)
Formation of ruthenium(II) complexes of the type [RuH(CO)(PPh
Poly (vinyl acetal) s containing electron-donor groups: Synthesis in homogeneous phase and their thermal properties.
Fernandez MD, et al.
Reactive functional Polymers, 68(1), 39-56 (2008)