Fontos dokumentumok
747467
Iron oxide(II,III) magnetic nanopowder
30 nm avg. part. size (TEM), NHS ester functionalized
Szinonimák:
Fe NP NHS, FexOy
About This Item
Javasolt termékek
Forma
nanopowder
powder
Minőségi szint
összetétel
Fe, ~1.25 % (w/w)
mágneseződés
>45 emu/g, at room temperature; under 4500 Oe
szín
light brown to dark brown, and Dark Grey
átlagos részecskeméret
30 nm (TEM)
funkcionális csoport
NHS ester (functionalized)
tárolási hőmérséklet
−20°C
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Iron oxide nanoparticles find diverse applications in magnetic data storage, biosensing, and drug delivery due to their properties.
A vas-oxid nanorészecskék tulajdonságaiknak köszönhetően változatos alkalmazásokat találnak a mágneses adattárolásban, a bioérzékelésben és a gyógyszeradagolásban.
The recent emergence of a number of highly functional nanomaterials has enabled new approaches to the understanding, diagnosis, and treatment of cancer.
Prof. Yadong Yin discusses various synthesis methods of magnetite nanocrystals and their applications in different fields.