900034
Iron oxide (II,III), nanopowder
25 nm, NHS ester functionalized
About This Item
Javasolt termékek
Forma
nanopowder
powder
Minőségi szint
részecskeméret
25 nm
funkcionális csoport
NHS ester
tárolási hőmérséklet
−20°C
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Nanoparticle imaging agents enable stem cell tracking via various in vivo imaging techniques.
Professor Hui Mao explores the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (INOPs) that offer an alternate contrast-enhancing mechanism.
Prof. Yadong Yin discusses various synthesis methods of magnetite nanocrystals and their applications in different fields.