900042
Iron oxide (II,III), nanoparticles
25 nm avg. part. size (TEM), 5 mg/mL in H2O
About This Item
Javasolt termékek
form
dispersion
nanoparticles
Minőségi szint
koncentráció
5 mg/mL in H2O
átlagos részecskeméret
25 nm (TEM)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 110 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Nanoparticle imaging agents enable stem cell tracking via various in vivo imaging techniques.
Professor Hui Mao explores the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (INOPs) that offer an alternate contrast-enhancing mechanism.
Prof. Yadong Yin discusses various synthesis methods of magnetite nanocrystals and their applications in different fields.