900200
Iron oxide (II,III), nanoparticles
15 nm avg. part. size (TEM), carboxylic acid functionalized, 5 mg/mL in H2O
About This Item
Javasolt termékek
Forma
dispersion
nanoparticles
Minőségi szint
koncentráció
5 mg/mL in H2O
átlagos részecskeméret
15 nm (TEM)
funkcionális csoport
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Jogi információk
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 110 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Professor Hui Mao explores the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (INOPs) that offer an alternate contrast-enhancing mechanism.
Prof. Yadong Yin discusses various synthesis methods of magnetite nanocrystals and their applications in different fields.