Merck
747335
Sigma-Aldrich
Iron oxide(II,III) magnetic nanoparticles solution
30 nm avg. part. size (TEM), carboxylic acid functionalized, dispersion
Szinonimák:
Fe NP COOH, FexOy
About This Item
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.23
Forma
dispersion
nanoparticles
Minőségi szint
mágneseződés
>45 emu/g (at room temperature; under 4500 Oe)
szín
brown
átlagos részecskeméret
30 nm (TEM)
sűrűség
~1 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Jogi információk
Product of Ocean Nanotech; LLC.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The preparation of magnetic nanoparticles for applications in biomedicine.
Tartaj P, et al.
Journal of Physics D: Applied Physics, 36(13), R182-R182 (2003)
Magnetic iron oxide nanoparticles: synthesis, stabilization, vectorization, physicochemical characterizations, and biological applications.
Laurent S, et al.
Chemical Reviews, 108(6), 2064- 2110 (2008)
Cikkek
Iron oxide nanoparticles find diverse applications in magnetic data storage, biosensing, and drug delivery due to their properties.
A vas-oxid nanorészecskék tulajdonságaiknak köszönhetően változatos alkalmazásokat találnak a mágneses adattárolásban, a bioérzékelésben és a gyógyszeradagolásban.
Explore DNA-functionalized nanoparticles in sensors for precise target analyte detection. Learn about types, synthesis, functionalization, and design optimization, with insights into challenges and prospects.
The recent emergence of a number of highly functional nanomaterials has enabled new approaches to the understanding, diagnosis, and treatment of cancer.
Összes mutatása