747017
PbS core-type quantum dots
oleic acid coated, fluorescence λem 1000 nm, 10 mg/mL in toluene
Szinonimák:
CANdot®, Fluorescent nanocrystals, QDs, artificial atoms
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
liquid
koncentráció
10 mg/mL in toluene
fluoreszcencia
λem 1000 nm
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
39.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
4 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
A kvantumpontok félvezető anyagok apró részecskéi vagy nanokristályai, amelyek átmérője 2-10 nanométer között van.
Quantum dots are tiny particles or nanocrystals of a semiconducting material with diameters in the range of 2-10 nanometers.
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.